1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-10GEA 29 EUR
APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₂₃H₁₈N₂O
MW: 338,41 g/mol
Pto. de fusión: 187…192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179554
Núm. CAS: 33016-47-6