Ácido 4-bromo-2-clorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1060-25G OR1060-100G OR1060-5G
APOSOR1060-25GEA 45.1 EUR
APOSOR1060-25G APOSOR1060-100G APOSOR1060-5G
Ácido 4-bromo-2-clorobenzoico
Ácido 4-bromo-2-clorobenzoico
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040903
Núm. CAS: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III