2-Amino-6-clorpurina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10600-100G
OR10600-25G
OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA
31.9
EUR
APOSOR10600-100G
APOSOR10600-25G
APOSOR10600-500G
2-Amino-6-clorpurina 99%
2-Amino-6-clorpurina
Formula:
C₅H₄ClN₅ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075252 Núm. CAS: 10310-21-1 EINECS: 233-686-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...