Ácido 1-bencil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR10602-1G OR10602-25G OR10602-5G
APOSOR10602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10602-1G APOSOR10602-25G APOSOR10602-5G
Ácido 1-bencil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster
Ácido 1-bencil-1H-pirazol-4-borónico, pinacol éster
Formula: C₁₆H₂₁BN₂O₂
MW: 284,16 g/mol
Pto. de fusión: 86…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789252
Núm. CAS: 761446-45-1
EINECS: 261-911-9