Ácido 3-fenilbenzoico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10604-1G OR10604-25G
APOSOR10604-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10604-1G APOSOR10604-25G
Ácido 3-fenilbenzoico 98+%
Ácido 3-fenilbenzoico
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. de fusión: 164…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045846
Núm. CAS: 716-76-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III