Bis(hexylene glycolato)diboron
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10606-25G OR10606-100G
APOSOR10606-25GEA 59.6 EUR
APOSOR10606-25G APOSOR10606-100G
Bis(hexylene glycolato)diboron
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formula: C₁₂H₂₄B₂O₄
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246008
Núm. CAS: 230299-21-5