Bis(neopentyl glycolato)diboron
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
OR10607-100G OR10607-25G OR10607-500G
APOSOR10607-100GEA 52.2 EUR
APOSOR10607-100G APOSOR10607-25G APOSOR10607-500G
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formula: C₁₀H₂₀B₂O₄
MW: 225,89 g/mol
Pto. de fusión: 175…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093062
Núm. CAS: 201733-56-4