1,3-Dibromo-2-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
OR1061-1G OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA 29 EUR
APOSOR1061-1G APOSOR1061-5G
1,3-Dibromo-2-propanol
1,3-Dibromo-2-propanol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C
Densidad: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000216
Núm. CAS: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III