4-Bromoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10617-100G OR10617-25G
APOSOR10617-100GEA 78.3 EUR
APOSOR10617-100G APOSOR10617-25G
4-Bromoanilina 98%
4-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 222…224 °C
Pto. de fusión: 56…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007822
Núm. CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III