4-Bromofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-Bromofenol 98%
4-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Pto. Ebullición: 235…238 °C
Pto. de fusión: 61…66 °C
Densidad: 1.84 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002313
Núm. CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Índice Merck: 13,01413