1-Butildihidroxiborano 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10619-25G OR10619-100G OR10619-5G
APOSOR10619-25GEA 0 EUR
APOSOR10619-25G APOSOR10619-100G APOSOR10619-5G
1-Butildihidroxiborano 96%
1-Butildihidroxiborano
Formula: C₄H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002106
Núm. CAS: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7