2,3-Dibromopropyl acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Acrylic Acid 2,3-Dibromopropyl Ester
OR1062-5G OR1062-1G OR1062-25G
APOSOR1062-5GEA 34.8 EUR
APOSOR1062-5G APOSOR1062-1G APOSOR1062-25G
2,3-Dibromopropyl acrylate
2,3-Dibromopropyl acrylate
Formula: C₆H₈Br₂O₂
Pto. Ebullición: 112 °C/1,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059461
Núm. CAS: 19660-16-3