N-Boc-4-bromoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10620-25G OR10620-5G OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA 0 EUR
APOSOR10620-25G APOSOR10620-5G APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₂
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01006612
Núm. CAS: 131818-17-2