2-Aminoimidazole hemisulphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
OR10629-1G OR10629-25G OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10629-1G APOSOR10629-25G APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formula: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013162
Núm. CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9