4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1063-250MG OR1063-5G OR1063-1G
APOSOR1063-250MGEA 40.6 EUR
APOSOR1063-250MG APOSOR1063-5G APOSOR1063-1G
4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
4,5-Dichlorophthalonitrile
Formula: C₈H₂Cl₂N₂
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191408
Núm. CAS: 139152-08-2