Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
OR10636-100G OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA 68.3 EUR
APOSOR10636-100G APOSOR10636-500G
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio 98%
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443,32 g/mol
Pto. de fusión: 204…209 °C
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011906
Núm. CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5