(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile, (Cyanomethylene)triphenylphosphorane
OR10639-25G OR10639-5G OR10639-100G
APOSOR10639-25GEA 72.5 EUR
APOSOR10639-25G APOSOR10639-5G APOSOR10639-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Formula: C₂₀H₁₆NP
MW: 301.33 g/mol
Pto. de fusión: 189…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00567633
Núm. CAS: 16640-68-9
EINECS: 240-689-7