Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10645-100G
OR10645-25G
OR10645-500G
APOSOR10645-100GEA
29
EUR
APOSOR10645-100G
APOSOR10645-25G
APOSOR10645-500G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formula:
C₂₂H₂₁O₂P Pto. de fusión: 128…130 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009183 Núm. CAS: 1099-45-2 EINECS: 214-151-7 |