2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Pto. Ebullición: 351 °C
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956021
Núm. CAS: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2