(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10653-25G OR10653-100G
APOSOR10653-25GEA 0 EUR
APOSOR10653-25G APOSOR10653-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Formula: C₂₀H₁₇OP
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006994
Núm. CAS: 2136-75-6