3-terc-Butil-1-bromobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-terc-butilbenceno
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 304 EUR
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-terc-Butil-1-bromobenceno 99%
3-terc-Butil-1-bromobenceno
Formula: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C/10mmHg
Densidad: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234661
Núm. CAS: 3972-64-3