Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10660-100G OR10660-25G
APOSOR10660-100GEA 53.8 EUR
APOSOR10660-100G APOSOR10660-25G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formula: C₂₁H₁₉O₂P
Pto. de fusión: 165…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008455
Núm. CAS: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4