(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10662-50G OR10662-250G
APOSOR10662-50GEA 21.9 EUR
APOSOR10662-50G APOSOR10662-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Formula: C₂₁H₂₀ClO₂P
Pto. de fusión: 155 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050199
Núm. CAS: 2181-97-7