(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10663-1G OR10663-5G
APOSOR10663-1GEA 46.4 EUR
APOSOR10663-1G APOSOR10663-5G
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₀H₂₀BrOP
MW: 387,2500 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075442
Núm. CAS: 33670-32-5