Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10664-100G OR10664-500G OR10664-1KG
APOSOR10664-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10664-100G APOSOR10664-500G APOSOR10664-1KG
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio 98%
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342.8 g/mol
Pto. de fusión: 185…195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011800
Núm. CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III