1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1067-5G
OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA
23.2
EUR
APOSOR1067-5G
APOSOR1067-25G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Formula:
C₁₀H₁₂Br₂ Pto. de fusión: 30…33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657956 Núm. CAS: 129316-09-2 |