1,4-Phenylenediphosphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR10672-1G
OR10672-250MG
APOSOR10672-1GEA
116
EUR
APOSOR10672-1G
APOSOR10672-250MG
1,4-Phenylenediphosphonic acid
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Formula:
C₆H₈O₆P₂ Pto. de fusión: >260 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00475582 Núm. CAS: 880-68-2 UN: 3261 ADR: 8,III |