2,6-Dibromo-4-terc-butilanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 270 EUR
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibromo-4-terc-butilanilina 97%
2,6-Dibromo-4-terc-butilanilina
Formula: C₁₀H₁₃Br₂N
Pto. Ebullición: 136…140 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657952
Núm. CAS: 10546-67-5