4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
OR10685-25G
OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA
149
EUR
APOSOR10685-25G
APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₇ClN₂ MW: 200.7084 g/mol Pto. de fusión: 228 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013387 Núm. CAS: 128231-55-0 |