4-terc-Butiltiofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-terc-Butilbencenotiol
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 94.4 EUR
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-terc-Butiltiofenol
4-terc-Butiltiofenol
Formula: C₁₀H₁₄S
MW: 166,29 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022067
Núm. CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6