Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10692-100G OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA 422 EUR
APOSOR10692-100G APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formula: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245,06 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C/1mmHg
Densidad: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000239
Núm. CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3