tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
OR10694-100G OR10694-1KG OR10694-500G
APOSOR10694-100GEA 109 EUR
APOSOR10694-100G APOSOR10694-1KG APOSOR10694-500G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Pto. Ebullición: 100…103 °C/1.5mmHg
Densidad: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075414
Núm. CAS: 27784-76-5