Fosfonoacetato de trietilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
OR10710-1KG OR10710-500G
APOSOR10710-1KGEA 132 EUR
APOSOR10710-1KG APOSOR10710-500G
Fosfonoacetato de trietilo
Fosfonoacetato de trietilo
Formula: C₈H₁₇O₅P
MW: 224.19 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009177
Núm. CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS III