3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 280,95 g/mol
Pto. de fusión: 192…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052182
Núm. CAS: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6