Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10715-100G OR10715-25G
APOSOR10715-100GEA 55.1 EUR
APOSOR10715-100G APOSOR10715-25G
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₃O₄P
Pto. Ebullición: 124…126 °C/3mmHg
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014418
Núm. CAS: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6