4-Bromo-2-clorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 39.3 EUR
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-clorofenol 98%
4-Bromo-2-clorofenol
Formula: C₆H₄BrClO
Pto. Ebullición: 232…235 °C
Pto. de fusión: 47…49 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002166
Núm. CAS: 3964-56-5