2-Bromo-p-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-4-metilanilina
OR1073-100G
OR1073-25G
APOSOR1073-100GEA
43.5
EUR
APOSOR1073-100G
APOSOR1073-25G
2-Bromo-p-toluidina
2-Bromo-p-toluidina
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Pto. Ebullición: 120…122 °C/30mmHg Pto. de fusión: 14…16 °C Densidad: 1.5 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007635 Núm. CAS: 583-68-6 EINECS: 209-515-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |