3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 128 EUR
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Pto. de fusión: 155…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143096
Núm. CAS: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9