2-Bromo-5-cloroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-25GEA 48 EUR
APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Bromo-5-cloroanilina 97%
2-Bromo-5-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
Pto. Ebullición: 128 °C/6,75mmHg
Pto. de fusión: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672942
Núm. CAS: 823-57-4