4-Bromo-2-metilanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-methoxytoluene, 1-Bromo-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Bromo-1-methoxy-2-methylbenzene
OR1076-100G
APOSOR1076-100GEA 98.6 EUR
APOSOR1076-100G
4-Bromo-2-metilanísol 98%
4-Bromo-2-metilanísol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Pto. Ebullición: 124…125 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321139
Núm. CAS: 14804-31-0