2-Bromoindene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1077-100G OR1077-25G OR1077-500G
APOSOR1077-100GEA 125 EUR
APOSOR1077-100G APOSOR1077-25G APOSOR1077-500G
2-Bromoindene
2-Bromoindene
Formula: C₉H₇Br
Pto. Ebullición: 127 °C/23,3mmHg
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797863
Núm. CAS: 10485-09-3