Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 0 EUR
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Formula: C₁₂H₁₇O₄P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093040
Núm. CAS: 41162-19-0