Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-25GEA 72.5 EUR
APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₁O₄P
Pto. Ebullición: 76…79 °C/3mmHg
Densidad: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008769
Núm. CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5