3-Cloroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Chloro-3-methoxybenzene
OR1078-250G
OR1078-50G
OR1078-1KG
APOSOR1078-250GEA
106
EUR
APOSOR1078-250G
APOSOR1078-50G
APOSOR1078-1KG
3-Cloroanísol
3-Cloroanísol
Formula:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Pto. Ebullición: 193 °C Densidad: 1.164 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000591 Núm. CAS: 2845-89-8 EINECS: 220-642-7 |