(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 116 EUR
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Formula: C₈H₁₁O₃P
Pto. de fusión: 194…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 18945-65-8
UN: 3261
ADR: 8,III