Ácido medronico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10789-1G OR10789-5G
APOSOR10789-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10789-1G APOSOR10789-5G
Ácido medronico 98%
Ácido medronico
Formula: CH₆O₆P₂
Pto. de fusión: 197…204 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002139
Núm. CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,III