Metilenbisfosfonato de tetraetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
OR10799-1G OR10799-25G OR10799-5G
APOSOR10799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10799-1G APOSOR10799-25G APOSOR10799-5G
Metilenbisfosfonato de tetraetilo 97%
Metilenbisfosfonato de tetraetilo
Formula: C₉H₂₂O₆P₂
MW: 288,22 g/mol
Pto. Ebullición: 171…174 °C
Densidad: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039887
Núm. CAS: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5