Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Xylylenediphosphonic Acid Tetraethyl Ester, p-Bis(diethylphosphono)xylene
OR10800-5G OR10800-100G OR10800-25G
APOSOR10800-5GEA 108 EUR
APOSOR10800-5G APOSOR10800-100G APOSOR10800-25G
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate
Formula: C₁₆H₂₈O₆P₂
MW: 378,34 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671576
Núm. CAS: 4546-04-7
EINECS: 224-902-0