Tri(2-furyl)phosphine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10819-1G OR10819-250MG
APOSOR10819-1GEA 36.4 EUR
APOSOR10819-1G APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine
Formula: C₁₂H₉O₃P
Pto. Ebullición: 136 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151857
Núm. CAS: 5518-52-5