4-Cloro-2-iodoanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 81.2 EUR
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Cloro-2-iodoanilina
4-Cloro-2-iodoanilina
Formula: C₆H₅ClIN
MW: 253.47 g/mol
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863737
Núm. CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III